Saltar a
C5490
C75
≥98% (HPLC), fatty acid synthase (FAS) inhibitor of, powder
Sinónimos:
4-Methylene-2-octyl-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 449,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.810,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22O4
Número CAS:
Peso molecular:
254.32
UNSPSC Code:
41121801
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 449,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
C75, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC1OC(=O)C(=C)C1C(O)=O
InChI
1S/C14H22O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-11-12(13(15)16)10(2)14(17)18-11/h11-12H,2-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
VCWLZDVWHQVAJU-UHFFFAOYSA-N
Application
C75 has been used:
  • as a fatty acid synthase (FASN) inhibitor to test its ability in the direct inhibition of FASN to attenuate mammosphere formation as compared to metformin
  • as a pharmacological inhibitor to inhibit fatty acid synthesis in glioma stem cells (GSCs)
  • as FAS inhibitor in the pre-treatment of Chang cells to inhibit lipogenesis and reverse the senescence induced by hydrogen peroxide
Biochem/physiol Actions
C75 is a novel, potent synthetic inhibitor of fatty acid synthase (FAS), which is used as a tool for studying fatty acid synthesis in metabolic disorders and cancer.
C75 helps to increase the cancer‐killing capability of ionizing radiation.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0497C2992SML2533
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)