It is recommended to aliquot and store frozen at -20°C following reconstitution. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
C2992
CFTR Inhibitor-172
≥98% (HPLC), powder, CFTR inhibitor
Sinónimos:
5-[(4-Carboxyphenyl)methylene]-2-thioxo-3-[(3-trifluoromethyl)phenyl-4-thiazolidinone
Productos recomendados
Nombre del producto
CFTR(inh)-172, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)N(C2=O)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H10F3NO3S2/c19-18(20,21)12-2-1-3-13(9-12)22-15(23)14(27-17(22)26)8-10-4-6-11(7-5-10)16(24)25/h1-9H,(H,24,25)/b14-8+
InChI key
JIMHYXZZCWVCMI-RIYZIHGNSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Bonjour, J'aurai voulu connaitre la stabilité de l'inhibiteur après plusieurs mois après qu'elle soit stocké sous forme de solvant. Merci
1 answer-