Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 427,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.710,00 |
Acerca de este artículo
US$ 427,00
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](CO)Nc1nc(NCc2ccc(cc2)-c3ccccn3)c4ncn(C(C)C)c4n1
InChI
1S/C24H29N7O/c1-4-19(14-32)28-24-29-22(21-23(30-24)31(15-27-21)16(2)3)26-13-17-8-10-18(11-9-17)20-7-5-6-12-25-20/h5-12,15-16,19,32H,4,13-14H2,1-3H3,(H2,26,28,29,30)/t19-/m1/s1
InChI key
HOCBJBNQIQQQGT-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color off-white | color - | color white to beige | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?