Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 195,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nunc 378441
Material:
aluminum
Packaging:
case of 50, pack of 50
US$ 195,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
aluminum
packaging
case of 50, pack of 50
manufacturer/tradename
Nunc 378441
General description
Standard Nunc® aluminim cryo storage cane, 11.31 in (29 cm) long, pack of 50.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nunc 378441 | manufacturer/tradename Nalgene 5015-0002 | manufacturer/tradename Nalgene 5015-0001 | manufacturer/tradename Nunc 378247 |
| material aluminum | material - | material - | material cardboard |
| packaging case of 50, pack of 50 | packaging pack of 12 ea | packaging - | packaging pack of 24 ea |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?