Saltar a
C9936
CryoCane aluminum canes
capacity, 6  vial(s)
Sinónimos:
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane, Nalgene 5015-0002
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
12 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 63,80
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103029
US$ 63,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
capacity 6  vial(s)
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0002
General description
Firmly holds 1.2 or 2.0 mL Nalgene cryogenic vials for storage in Dewar-type, liquid nitrogen freezers.
Standard CryoCane™ aluminimum cane for the storage of cryostorage tubes, accommodate a variety of vial sizes and designs.
Features and Benefits
  • Able to store tubes protected with Thermo Scientific™ CryoFlex™ tubing.
  • Compatible with color coders that attach to the end of the cane and can be written on for quick identification and inventory management
  • .
Legal Information
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS23205C9811HS23206
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
-
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0002
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23205
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0001
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23206
feature
capacity 6  vial(s)
feature
to hold 5 x 2.0 mL vials per rack
feature
capacity 5  vial(s)
feature
to hold 6 x 5.0 mL vials per rack
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CryoCane aluminum canes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)