Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 50 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 244,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41103000
US$ 244,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlepackaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Worthington 9717089
diam. × L
1.2 cm × 29 cm
General description
Holds 5 tubes, each up to approx. 5 cm in height.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| packaging pack of 50 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pk of 2 | packaging pk of 2 |
| diam. × L 1.2 cm × 29 cm | diam. × L - | diam. × L - | diam. × L - |
| manufacturer/tradename Worthington 9717089 | manufacturer/tradename Worthington R036-9C34 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120187 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120185 |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C3171-50EA | 04061833574935 |