Documentos clave
R0384
Worthington Accessories
5 shelf rack for LS750 Dewar
Sinónimos:
dewar rack
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 391,00
US$ 391,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 391,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.22
US$ 391,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
Holds 5 x boxes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Worthington R036-9C34
técnicas
cryopreservation: suitable
Descripción general
Each shelf holds one 3 × 3 × 2 in. (7.6 × 7.6 × 5.1cm) box with a capacity of 25 x 2mL vials. A spring-action retaining clip holds each box in place. Boxes not included.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)