This product has a polyethylene filter matrix support with a pore size of 10-15 µm.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 200 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 402,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
23151816
US$ 402,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polypropylene
technique(s)
LPLC: suitable
Overall H
5 in.
volume
10 mL
General description
- Moldeado de precisión para grado de calidad superior, plástico químicamente inerte para disolventes orgánicos.
- Incluye depósito & tapones terminales
- Soporte de matriz de filtro de polietileno de porosidad media
Application
Para uso en trabajos cromatográficos generales para extracción de componentes con aplicaciones especiales en estudios de isoenzimas y proteínas, fraccionamiento de hemoglobina y desalación.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| material polypropylene | material polyethylene | material copper | material polypropylene |
| volume 10 mL | volume 6.5 mL | volume - | volume 6.5 mL |
| Overall H 5 in. | Overall H - | Overall H - | Overall H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromatography columns, general-purpose
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C2103-200EA | 04061833542965 |
| C2103-5EA | 04061833674468 |
-
We would like to order the Chromatography columns (C2103), but first we would like to know what is the filter pore size?
1 answer-