Documentos clave
Z376817
Sigma-Aldrich
Scintillation vials, general purpose
polyethylene
Sinónimos:
Scintillation Vials
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 612,00
US$ 612,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 612,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
US$ 612,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polyethylene
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Simport S207
vial tamaño
16 mm × 57 mm
volumen
6.5 mL
Descripción general
General purpose vials can be used for liquid scintillation counting, gamma counting, chromatography, sample storage, and culturing. Fits LKB and Packard Varisette counters. Vials are securely sealed by snapping the cap on. Cap removal requires a simple 1/4 twist, reducing the chance of spillage associated with pull of caps. Polyethylene vials are supplied with polypropylene caps. Polypropylene vials are supplied with polyethylene caps.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)