Saltar a
C197
8-(3-Chlorostyryl)caffeine
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
1,3,7-Trimethyl-8-(3-chlorostyryl)xanthine, CSC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 401,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15ClN4O2
Número CAS:
Peso molecular:
330.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
US$ 401,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1nc2C(=O)N(C)C(=O)N(C)c2n1C)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C16H15ClN4O2/c1-19-12(8-7-10-5-4-6-11(17)9-10)18-13-14(19)20(2)16(23)21(3)15(13)22/h4-9H,1-3H3/b8-7+
InChI key
MHYRUZOJQQLLQS-BQYQJAHWSA-N
Gene Information
Application
8-(3-Chlorostyryl)caffeine has been used as an adenosine A2A receptor antagonist:
  • to study its effects on levodopa (L-DOPA)-induced dopamine (DA) release in rat striatum[1]
  • to study its effect on the nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) activity in macrophages[2]
  • to determine its effects on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)[3]
Biochem/physiol Actions
8-(3-Chlorostyryl)caffeine is a selective adenosine A2A receptor antagonist[1] and monoamine oxidase B (MAO B) inhibitor.[4]
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Photosensitive, store in the dark
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
205548D054C240
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
chloroform: 50 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
color
white
color
white
color
white
color
white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)