Saltar a
C240
8-(4-Chlorophenylthio)-guanosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Rp Isomer triethylammonium salt
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
Rp-8-CPT-cGMPS, Rp-8-[(4-Chlorophenyl)thio]-cGMPS triethylammonium salt, Rp-8-[(4-Chlorophenyl)thio]-guanosine-cyclic 3′,5′-hydrogen phosphorothioate triethylammonium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 785,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15ClN5O6PS2 · C6H15N
Número CAS:
Peso molecular:
605.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
US$ 785,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.NC1=Nc2c(nc(Sc3ccc(Cl)cc3)n2[C@@H]4O[C@@H]5CO[P@@](O)(=S)O[C@H]5[C@H]4O)C(=O)N1
InChI
1S/C16H15ClN5O6PS2.C6H15N/c17-6-1-3-7(4-2-6)31-16-19-9-12(20-15(18)21-13(9)24)22(16)14-10(23)11-8(27-14)5-26-29(25,30)28-11;1-4-7(5-2)6-3/h1-4,8,10-11,14,23H,5H2,(H,25,30)(H3,18,20,21,24);4-6H2,1-3H3/t8-,10-,11-,14-,29-;/m1./s1
InChI key
KVOYZBYGWGWWTD-TXBWCVORSA-N
Biochem/physiol Actions
Rp-8-CPT-cGMP is a potent inhibitor of protein kinase G Ia, Ib, and type II.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
8-(4-Chlorophenylthio)-guanosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Rp Isomer triethylammonium salt is more cell permeable than Rp-cGMPS triethylamine.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C0735B6684A166
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 15 mg/mL at ≤60 °C
solubility
H2O: soluble
color
white
color
-
color
white to beige
color
white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)