Saltar a
C1629
Choline bitartrate
Acyl group acceptor, powder
Sinónimos:
2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 82,60
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 196,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H19NO7
Número CAS:
Peso molecular:
253.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
201-763-4
Form:
powder
US$ 82,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Choline bitartrate,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
[O-]C([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
QWJSAWXRUVVRLH-LREBCSMRSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
Application
Choline bitartrate has been used as one of the components in experimental diets to study the effects on reproductive processes and on bone genes during gestation and lactation.
Biochem/physiol Actions
Acyl group acceptor
Choline bitartrate is known to serve as a dietary supplement. Choline acts as a precursor for acetylcholine synthesis.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1133536PHR1460C7519
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline bitartrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)