Merck
1133536
USP
Choline bitartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate
Seleccione un Tamaño
200 MG
US$ 491,00
US$ 491,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 MG
US$ 491,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H19NO7
Número de CAS:
Peso molecular:
253.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 491,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
choline bitartrate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[O-]C([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
Clave InChI
QWJSAWXRUVVRLH-LREBCSMRSA-M
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Choline bitartrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Acyl group acceptor
Sustratos
Choline acetyltransferase substrate
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)