Saltar a
C127
CNQX
≥98% (HPLC), AMPA/kainate glutamate receptor antagonist, solid
Sinónimos:
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, FG-9065
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 211,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 712,00
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.020,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H4N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
232.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
US$ 211,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
CNQX, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1C#N
InChI
1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
InChI key
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Application
CNQX has been used:
  • as an α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA)/kainate blocker to study its effects on cytoneme formation in pluripotent embryonic stem cells (pESCs)[1]
  • glutamate blocker to reduce the synaptic input during current-clamp recordings in central antennal lobe neurons[2]
  • as a non-N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor blocker to study its effects on the heart rate in rats[3]
Biochem/physiol Actions
Potent, competitive AMPA/kainate glutamate receptor antagonist.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C239C3118D0540
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
solubility
H2O: insoluble <2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
color
yellow
color
orange to red
color
brown
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CNQX
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C127-50MG04061833467251
C127-5MG04061832089621
C127-25MG04061833467244