Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 201,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11BrClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
316.58
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
US$ 201,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
assay
≥99%
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C12H11BrClNO2/c1-2-3-10(16)17-9-6-15-8-5-4-7(13)12(14)11(8)9/h4-6,15H,2-3H2,1H3
InChI key
UKTKOBRRRRODGL-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% (TLC) | assay ≥97% | assay ≥98% |
| solubility acetone: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B9151-5MG | 04061833258743 |