Saltar a
B4377
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
esterase substrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 91,70
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 591,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7BrClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
288.53
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
US$ 91,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C10H7BrClNO2/c1-5(14)15-8-4-13-7-3-2-6(11)10(12)9(7)8/h2-4,13H,1H3
InChI key
WPWLFFMSSOAORQ-UHFFFAOYSA-N
General description
A histochemical substrate for esterase.
Packaging
Sealed ampule.
Disclaimer
Decomposes in storage with development of dark blue-green color.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B4527G3769B7877
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Studies in enzyme cytochemistry. V. An appraisal of indigogenic reactions for esterase localization.
S J HOLT et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 148(933), 520-532 (1958-04-08)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B4377-25MG04061833267769
B4377-500MG04061833267776