Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 25 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 95,00 |
Acerca de este artículo
US$ 95,00
material
low-density polyethylene , natural bottle, round bottle
joint
Joints threaded neck (15)
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2752-9025
capacity
8 mL
color
assorted colors cap
Features and Benefits
- Los cuentagotas Nalgene® con tapón de rosca son una alternativa a varios dispositivos de pipeteo.
- La punta garantiza la dispensación precisa de gotas de 40μl (en agua; la viscosidad afecta al tamaño de la gota), dispensadas una gota cada vez.
- Químicamente resistente a la mayoría de los reactivos.
- Frascos transparentes de LDPE para facilitar la visualización de las muestras.
- Cierre a prueba de fugas: evita la pérdida de la muestra.
- La punta dispensadora de control garantiza un ajuste seguro.
- Adecuados para utilizar en aplicaciones biotecnológicas, de diagnóstico y farmacéuticas.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material low-density polyethylene , round bottle, natural bottle | material low-density polyethylene , round bottle, white bottle | material colorless bottle, low-density polyethylene , low-density polyethylene cap | material low-density polyethylene , natural bottle, round bottle |
| manufacturer/tradename Nalgene® 2752-9025 | manufacturer/tradename Nalgene® 2751-9025 | manufacturer/tradename Nalgene® 2750-9025 | manufacturer/tradename Nalgene® 2752-9050 |
| capacity 8 mL | capacity 8 mL | capacity 8 mL | capacity 15 mL |
| joint Joints threaded neck (15) | joint Joints threaded neck (15-415) | joint Joints threaded neck (15) | joint Joints threaded neck (15) |
| packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea |
| color assorted colors cap | color white cap | color white cap | color assorted colors cap |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cuentagotas Nalgene® con tapón de rosca
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B6930-25EA | 04061832613765 |