Documentos
B6555
Cuentagotas Nalgene® con tapón de rosca
capacity 8 mL, white bottle, white cap
Sinónimos:
bottle dropper, dropper bottles
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.17
material
low-density polyethylene
round bottle
white bottle
joint
Joints threaded neck (15-415)
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2751-9025
capacity
8 mL
color
white cap
Features and Benefits
  • Los cuentagotas Nalgene® con tapón de rosca son una alternativa a varios dispositivos de pipeteo.
  • La punta garantiza la dispensación precisa de gotas de 40μl (en agua; la viscosidad afecta al tamaño de la gota), dispensadas una gota cada vez.
  • Químicamente resistente a la mayoría de los reactivos.
  • Frascos transparentes de LDPE para facilitar la visualización de las muestras.
  • Cierre a prueba de fugas: evita la pérdida de la muestra.
  • La punta dispensadora de control garantiza un ajuste seguro.
  • Adecuados para utilizar en aplicaciones biotecnológicas, de diagnóstico y farmacéuticas.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries