Saltar a
B6311
BTO-1
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
5-Cyano-7-nitro-2-benzothiazolecarboxamide-3-oxide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 209,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H4N4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
264.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
US$ 209,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
tan
solubility
H2O: <2 mL/mL, DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1sc2c(cc(cc2[n+]1[O-])C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H4N4O4S/c10-3-4-1-5-7(6(2-4)13(16)17)18-9(8(11)14)12(5)15/h1-2H,(H2,11,14)
InChI key
FKRBAXZAJBBIAJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BTO-1 is a polo-like kinase (Plk) inhibitor.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2560SML0988B0936
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: <2 mL/mL, DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
color
tan
color
white to very dark brown
color
white to beige
color
white to off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Campbell McInnes et al.
Nature chemical biology, 2(11), 608-617 (2006-10-10)
Polo-like kinases (Plks) have several functions in mitotic progression and are upregulated in many tumor types. Small-molecule Plk inhibitors would be valuable as tools for studying Plk biology and for developing antitumor agents. Guided by homology modeling of the Plk1
Kristin P Leister et al.
Current chemical genomics, 5, 21-29 (2011-06-07)
Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α), a secreted cytokine, plays an important role in inflammatory diseases and immune disorders, and is a potential target for drug development. The traditional assays for detecting TNF-α, enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) and radioimmunoassay, are not
Mark E Burkard et al.
PLoS biology, 7(5), e1000111-e1000111 (2009-05-27)
Animal cells initiate cytokinesis in parallel with anaphase onset, when an actomyosin ring assembles and constricts through localized activation of the small GTPase RhoA, giving rise to a cleavage furrow. Furrow formation relies on positional cues provided by anaphase spindle
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B6311-25MG04061832444581
B6311-5MG04061832444598