Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 253,00 US$ 215,05 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 795,00 |
Acerca de este artículo
US$ 215,05
Precio de catálogoUS$ 253,00Ahorre 15 %Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)c1cc(ccc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4S/c1-7-4-5-8(11(12)13)6-9(7)16(14,15)10(2)3/h4-6H,1-3H3
InChI key
IFIUFCJFLGCQPH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE7A(5150), PDE7B(27115)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description powder |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: insoluble, DMSO: 10 mg/mL |
| color white to off-white | color white to beige | color white to beige | color white to yellow |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?