Saltar a
B6032
BIS-TRIS hydrochloride
≥99.0% (titration)
Sinónimos:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 107,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 356,00
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.000,00
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.760,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H19NO5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
245.70
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
US$ 107,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
5.8-7.2
pKa 
6.5
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
InChI key
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Phos-tag SDS-PAGE systems for phosphorylation profiling of proteins with a wide range of molecular masses under neutral pH conditions.: This research introduces the use of BIS-TRIS hydrochloride in Phos-tag SDS-PAGE systems to profile protein phosphorylation. The system operates under neutral pH conditions, making it suitable for analyzing proteins with diverse molecular weights. This method enhances the resolution of phosphorylated proteins, facilitating detailed phosphorylation studies crucial for understanding cellular signaling and protein function (Kinoshita et al., 2012).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B9754B7535B4429
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0%
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Descubra amortiguadores biológicos de gran pureza para la escala de producción. Garantice la estabilidad, el control del pH y el suministro constante con nuestras soluciones de fabricación especializadas.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Product Information Sheet
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B6032-25G04061832546575
B6032-500G04061832546582
B6032-100G04061833434406
B6032-1KG04061833434413