Merck
B9754
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS
BIS-TRIS
≥98.0% (titration)
Sinónimos:
2,2-bis(hidroximetil)-2,2′,2″-nitrilotrietanol, 2-Bis(2-hidroxietil)amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Bis(2-hidroxietil)amino-tris(hidroximetil)metano
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H19NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
209.24
Beilstein:
2205275
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98.0% (titration)
Formulario
crystalline powder
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
electrophoresis: suitable
color
white
intervalo de pH útil
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubilidad
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
idoneidad
suitable for Western blot
suitable for column chromatography of proteins
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
cadena SMILES
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Clave InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Bis-tris metano, también conocido como BIS-TRIS o BTM, es un agente amortiguador dipolar muy empleado en investigación bioquímica y biológica. Funciona con eficacia en disoluciones acuosas dentro de un intervalo de pH de 5,8 a 7,2, y demuestra cambios mínimos en su constante de disociación. Además, puede ser utilizado como sustituto del amortiguador altamente tóxico cacodilato y también es reconocido por su capacidad para formar complejos con diferentes metales.
Aplicación
El Bis-Tris se ha utilizado :
  • como disolución tampón en electroforesis[1]
  • como un componente del tampón de transferencia para la inmunoelectrotransferencia[2]
Características y beneficios
  • Adecuado para investigación biológica y bioquímica
  • Amortiguación eficaz a partir de pH 5,8-7,2 (25 °C) con un pKa de 6,5 (25 °C)
Otras notas
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Raman Kumar et al.
STAR protocols, 3(4), 101693-101693 (2022-09-20)
Immunoprecipitation (IP) of endogenously expressed proteins is one of the most biologically relevant techniques to identify protein-protein interactions. We describe an adaptable IP protocol reliant on a specific antibody to the target protein. We detail a quantitative proteomics workflow for
Alastair W Skeffington et al.
Plant physiology, 165(2), 866-879 (2014-05-02)
The first step on the pathway of starch degradation in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) leaves at night is the phosphorylation of starch polymers, catalyzed by glucan, water dikinase (GWD). It has been suggested that GWD is important for the control of
Zahra Sabouri et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(25), E2567-E2575 (2014-05-14)
The best-understood mechanisms for achieving antibody self/non-self discrimination discard self-reactive antibodies before they can be tested for binding microbial antigens, potentially creating holes in the repertoire. Here we provide evidence for a complementary mechanism: retaining autoantibodies in the repertoire displayed
Lesley Cheng et al.
Kidney international, 86(2), 433-444 (2013-12-20)
Micro RNAs (miRNAs) have been shown to circulate in biological fluids and are enclosed in vesicles such as exosomes; they are present in urine and represent a noninvasive methodology to detect biomarkers for diagnostic testing. The low abundance of RNA
Elizabeth M MacDonald et al.
Disease models & mechanisms, 7(4), 471-481 (2014-02-08)
The purpose of our study was to compare two acquired muscle atrophies and the use of myostatin inhibition for their treatment. Myostatin naturally inhibits skeletal muscle growth by binding to ActRIIB, a receptor on the cell surface of myofibers. Because
Protocolos
To measure glucose-6-phosphatase activity, the Taussky-Shorr method is used. This method is a spectrophotometric stop-rate determination assay that is measured at 660 nm.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review