Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 164,00 |
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 556,00 |
Acerca de este artículo
US$ 164,00
Nombre del producto
Boc-Leu-Ser-Thr-Arg-7-amido-4-methylcoumarin, protein C substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 2 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C34H52N8O10/c1-17(2)13-23(41-33(50)52-34(5,6)7)29(47)40-24(16-43)30(48)42-27(19(4)44)31(49)39-22(9-8-12-37-32(35)36)28(46)38-20-10-11-21-18(3)14-26(45)51-25(21)15-20/h10-11,14-15,17,19,22-24,27,43-44H,8-9,12-13,16H2,1-7H3,(H,38,46)(H,39,49)(H,40,47)(H,41,50)(H,42,48)(H4,35,36,37)
InChI key
ZJNWKMRGENOMCV-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility ethanol: 2 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 1 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 2 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?