Saltar a
A8171
D-Ala-Leu-Lys-7-amido-4-methylcoumarin
≥95% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 244,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H37N5O5
Número CAS:
Peso molecular:
487.59
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
US$ 244,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(C)N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C25H37N5O5/c1-14(2)11-20(30-23(32)16(4)27)25(34)29-19(7-5-6-10-26)24(33)28-17-8-9-18-15(3)12-22(31)35-21(18)13-17/h8-9,12-14,16,19-20H,5-7,10-11,26-27H2,1-4H3,(H,28,33)(H,29,34)(H,30,32)
InChI key
FHYIXLQAMONDNN-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorogenic substrate for plasmin.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B4636S9761S8758
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: 2 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
50% acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)