Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 616,00 |
Acerca de este artículo
US$ 616,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
packaging
vial of 10 μmol
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: freely soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H]2OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]1n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34
InChI
1S/C17H16N5O7P.Na/c23-12-13-10(6-27-30(25,26)29-13)28-17(12)22-8-20-11-14(18-7-19-15(11)22)21-16(24)9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,7-8,10,12-13,17,23H,6H2,(H,25,26)(H,18,19,21,24);/q;+1/p-1/t10-,12-,13-,17-;/m1./s1
InChI key
SPYGSKQRPXISIB-FKVBDRBCSA-M
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: freely soluble | solubility - | solubility - | solubility H2O: 10 mg/mL |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B4560-1VL | 04061833429815 |