SML1229
2′,3′-cGAMP sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2′,5′-3′,5′-cGAMP, Cyclic [G(2′,5′)pA(3′,5′)p], cGAMP(2′-5′), c[G(2′,5′)pA(3′,5′)p] sodium salt
About This Item
Productos recomendados
descripción
contains 0.5μmol of powder (approx. 0.335mg)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1N=C(N)NC2=C1N=CN2[C@H](O3)[C@H](OP(OC[C@@H]4[C@@H](O5)[C@@H](O)[C@H](N6C=NC7=C6N=CN=C7N)O4)(O)=O)[C@H](O)[C@H]3COP5(O)=O
InChI
1S/C20H24N10O13P2/c21-14-8-15(24-3-23-14)29(4-25-8)18-11(32)12-7(41-18)2-39-45(36,37)43-13-10(31)6(1-38-44(34,35)42-12)40-19(13)30-5-26-9-16(30)27-20(22)28-17(9)33/h3-7,10-13,18-19,31-32H,1-2H2,(H,34,35)(H,36,37)(H2,21,23,24)(H3,22,27,28,33)/t6-,7-,10-,11-,12-,13-,18-,19-/m1/s1
Clave InChI
XRILCFTWUCUKJR-INFSMZHSSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.