Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 401,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13BrClNO7 · C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
521.79
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
US$ 401,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4cc(Cl)c(Br)cc34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-5-1-4-7(2-6(5)16)17-3-8(4)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
HGZDFBMYVMPFHR-CYRSAHDMSA-N
Application
Chromogenic substrate for β-glucuronidase; produces a magenta color in GUS+ bacterial colonies.
Other Notes
An alternative to 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide (X−GlcA) for detection of the β-glucuronidase gene.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay - | assay >98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form tablet | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?