Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 265,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 433,00 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.320,00 |
Acerca de este artículo
US$ 265,00
Nombre del producto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide sodium salt, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C14H13BrClNO7.Na/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
IBLSVGDGSKUDCT-CYRSAHDMSA-M
Application
- as a component in β-glucuronidase (GUS) assay buffer for histochemical GUS assay
- to prepare X-Gluc or GUS staining solution
- to confirm GUS expression in samples by X-gluc staining
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description tablet | description ≥97% | description ≥98%, powder |
| assay ≥98% | assay - | assay ≥97% | assay ≥98% |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility deionized water: one tablet, 5 mg/mL | solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form tablet | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide sodium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?