Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1 (Free acid)
solubility
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCCN(CCO)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S.Na/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12;/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99.0% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form crystalline powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility water: 333.3 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 0.5 g/mL, clear, colorless | solubility water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility water: 0.1 M, clear, colorless |
| useful pH range 6.4-7.8 | useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 6.8-8.2 | useful pH range 6.8-8.2 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Descubra amortiguadores biológicos de gran pureza para la escala de producción. Garantice la estabilidad, el control del pH y el suministro constante con nuestras soluciones de fabricación especializadas.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B2891-25G | 04061832546537 |
| B2891-500G | 04061833427163 |
| B2891-100G | 04061832546520 |