Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 77,60 |
Acerca de este artículo
US$ 77,60
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
92 °C (lit.)
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form solid |
| assay ≥98% | assay ≥98%, 98.0-102.0% (ACS specification) | assay ≥98.0% | assay 99.0-100.5% (complexometric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp 92 °C (lit.) | mp 92 °C (lit.) | mp 92 °C (lit.) | mp 92.5 °C |
| density 1.757 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.757 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.757 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.75 g/cm3 at 20 °C |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6435-100G | 04061833382271 |