A7210
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
BioXtra, ≥98.0%
Sinónimos:
Alum, Potassium alum, Potassium aluminum sulfate dodecahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
mp
92 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 0.5 M, clear, colorless
densidad
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.0005%
trazas de catión
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Clave InChI
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)