Saltar a
A6185
Calpain Inhibitor I
synthetic (organic), ≥97% (TLC), cysteine protease inhibitor, powder
Sinónimos:
ALLN, Ac-LLnL-CHO, MG-101, N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-norleucinal, N-Acetyl-Leu-Leu-Norleu-al
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 169,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 634,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H37N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
383.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7656053
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
US$ 169,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Calpain Inhibitor I, ≥97% (TLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](CCCC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
Gene Information
Application
Calpain Inhibitor I have been used:
  • as a component of protease inhibitor cocktail for gel shift analysis
  • for treating HeLa cell cultures
  • for inhibition of 26 S proteasome in 26 S proteasome inhibition assays
Biochem/physiol Actions
Can initiate apoptosis in HL-60 cells[1] but blocks dexamethasone-induced apoptosis in thymocytes and cycloheximide-induced apoptosis in metamyelocytes.[2] Inhibits cyclin B degradation and arrests the cell cycle at G1/S and at meta-/anaphase.[3] Blocks induction of nitric oxide synthase by LPS in macrophages.[4]
Calpain Inhibitor I inhibits tumor necrosis factor-induced (TNF-induced) cleavage of Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) and calpastatin in apoptosis. It also inhibits oxygen/glucose deprivation (OGD) induced cleavage of caspase-12 and Bcl-xL..
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A606011086090001T7830
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
98% (chromatographically homogeneous)
assay
>98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
ethanol: 20 mg/mL
solubility
DMF: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
H2O: >2 mg/mL
color
white
color
white
color
-
color
white to tan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calpain Inhibitor I
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A6185-25MG04061833381823
A6185-5MG04061833381830