A6060
Calpain Inhibitor II
powder
Sinónimos:
N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-methioninal
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white
solubilidad
ethanol: 20 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C19H35N3O4S/c1-12(2)9-16(20-14(5)24)19(26)22-17(10-13(3)4)18(25)21-15(11-23)7-8-27-6/h11-13,15-17H,7-10H2,1-6H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,26)/t15-,16-,17-/m0/s1
Clave InChI
RJWLAIMXRBDUMH-ULQDDVLXSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)