Saltar a
A6003
Seroalbúmina bovina
lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 159,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 576,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.720,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis), ≥96%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
microbiological culture: suitable
Impurities:
≤0.01% fatty acid (GC)
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis), ≥96%
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
free fatty acid content
≤0.01%
technique(s)
microbiological culture: suitable
impurities
≤0.01% fatty acid (GC)
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt accession no.
application(s)
hematology
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
BSA is a known carrier of fatty acids (FA). Thus control over the specific FA′s for culture of cell lines is important, as different cell lines can be differentially sensitive to particular fatty acids. Fatty acid-free BSA thus is a useful tool for cell culture experiments where the specific fatty acid content must be tightly controlled, to allow researchers to use particular fatty acids specific to their cell lines. Fatty acid-free albumin also allows for optimal and maximum binding sites for adding specific fatty acids to use in cell culture. The use of FA-free BSA also mitigates concerns about endogenous FA′s potentially in non-FA-free BSA.
Bovine serum albumin (BSA) is a highly abundant plasma protein that assists in the regulation of the colloidal osmotic pressure of blood. BSA is used in many different applications, such as cell culture, immunochemistry, and protein quantitation.
This BSA product is specifically tested for very low FA content / fatty acid free status.
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Features and Benefits
  • Cold ethanol fractionated
  • Essentially fatty acid-free
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Often referred to as Cohn fraction V; this product is prepared by a modified method of the Cohn cold ethanol fractionation method.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A0281A8806A3733
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Enzymatic Assay of Fumarase
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.
Contenido relacionado
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Ver todo el contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A6003-10G04061835515288
A6003-25G04061835521036
A6003-100G04061835517626
A6003-5G04061835553464
A6003-1G04061835553457
A6003-5KG04061833460108
A6003-10KG04061833693285
Questions
  1. What is the BSA used in I2771?
    1 answer
    1. The same BSA used in I2771 is A6003. It is FAA free and has no lipid profile.