Saltar a
A3733
Seroalbúmina bovina
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 603,00
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.660,00
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.270,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
flow cytometry: suitable
US$ 603,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
technique(s)
flow cytometry: suitable
pH
7, ~7 (1% in 0.15 M NaCl)
solubility
water: slightly soluble
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine serum albumin (BSA) that belongs to the serum albumin family, is an α-helical, globular and non-glycosylated protein. It comprises three domains with two subdomains under each domain.
Application
Bovine Serum Albumin has been used:
  • as a component of cryomedia for freezing testicular tissue
  • to resuspend myometrial cells in flow cytometric analysis for cell viability quantification
  • to block cardiac fibroblasts (CFs) for immunofluorescence staining
Biochem/physiol Actions
Bovine Serum Albumin (BSA) is a transporter for drugs, hormones, and fatty acids. It displays high solubility and is exploited in the cosmetic and pharmaceutical industries. BSA is useful as a cell media component and favors embryonic stem cells (hESC)differentiation.
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Derived from New Zealand source serum
Prepared using heat shock fractionation
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A2153A3608A3983
description
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially γ-globulin free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
New Zealand origin
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)