Saltar a
A5730
Abz-SDK(Dnp)P-OH trifluoroacetate salt
≥91% (HPLC), lyophilized powder
Sinónimos:
o-aminobenzoic acid-Ser-Asp-Lys(DNP)Pro-OH trifluoroacetate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 406,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H38N8O13 · xC2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
730.68 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥91% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
US$ 406,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥91% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: freely soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.Nc1ccccc1C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCNc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
InChI
1S/C31H38N8O13.C2HF3O2/c32-19-7-2-1-6-18(19)27(43)36-23(16-40)29(45)35-22(15-26(41)42)28(44)34-21(30(46)37-13-5-9-24(37)31(47)48)8-3-4-12-33-20-11-10-17(38(49)50)14-25(20)39(51)52;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,6-7,10-11,14,21-24,33,40H,3-5,8-9,12-13,15-16,32H2,(H,34,44)(H,35,45)(H,36,43)(H,41,42)(H,47,48);(H,6,7)/t21-,22-,23-,24-;/m0./s1
InChI key
IFSUGURCQHMSJS-JPIABUGISA-N
Application
Abz-SDK(Dnp)P-OH trifluoroacetate is an Angiotensin Converting Enzyme (ACE) fluorescent peptide substrate that specifically binds to the N domain of ACE. Abz-SDK(Dnp)P-OH has been used to study tipifarnib-induced apoptosis in acute myeloid leukemia and multiple myeloma cells.
Biochem/physiol Actions
Abz-SDK(Dnp)P-OH is an Angiotensin Converting Enzyme (ACE) fluorescent peptide substrate specific for the N domain for real time fluorescent assay (ACE, Peptidyl Dipeptidase, Kininase II, E.C. 3.4.15.1).
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A5855W3020SML2885
form
lyophilized powder
form
film
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥91% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: freely soluble
solubility
-
solubility
H2O: >2 mg/mL
solubility
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)