Saltar a
A3773
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridine hydrochloride hydrate
≥99%
Sinónimos:
THA hydrochloride hydrate, Tacrine hydrochloride, Tetrahydroaminacrine hydrochloride hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 70,50
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 199,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14N2 · HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
234.72 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
US$ 70,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
284-286 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
O.Cl.Nc1c2CCCCc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H14N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H;1H2
InChI key
PXGRMZYJAOQPNZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43)
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Synthesis and Metabolism and Histamine Synthesis and Metabolism pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A7410H4413D6196
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL, hazy (Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Green-Yellow to Dark Green-Yellow and Very Faint Brown-Yellow to Dark Brown-Yellow)
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
human ... ABP1(26), ACCN1(40), ACCN2(41), PLAU(5328), SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548), TNF(7124)
mouse ... Abp1(76507), Accn1(11418), Accn2(11419), Plau(18792), Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278), Slc9a1(20544)
rat ... Abp1(65029), Accn1(25364), Accn2(79123), Plau(25619), Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782)
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
284-286 °C (lit.)
mp
285-288 °C (dec.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)