Saltar a
D6196
Dimebon dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,8-Dimethyl-5-[2-(6-methyl-3-pyridinyl)ethyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole dihydrochloride hydrate, Dimebolin dihydrochloride hydrate, Dimeboline dihydrochloride hydrate, Dimebone dihydrochloride hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 193,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H25N3 · 2HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
392.37 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.CN1CCc2c(C1)c3cc(C)ccc3n2CCc4ccc(C)nc4
InChI
1S/C21H25N3.2ClH.H2O/c1-15-4-7-20-18(12-15)19-14-23(3)10-9-21(19)24(20)11-8-17-6-5-16(2)22-13-17;;;/h4-7,12-13H,8-11,14H2,1-3H3;2*1H;1H2
InChI key
QQHQMWVYYVVAOV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mechanism of neuroprotection and cognition enhancement is not certain, but Dimebon blocks both cholinesterase and the NMDA receptor simultaneously and also appears to block the action of neurotoxic β-amyloid proteins and inhibit L-type calcium channels, and may exert a neuroprotective effect by blocking a novel target that involves mitochondrial pores.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2774SML0588T2705
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and enzymatic)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)