Saltar a
A3699
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
Acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution
Sinónimos:
30% Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, Polyacrylamide solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 120,00
5 x 100 mL
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 226,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Acrilamida/bisacrilamida, al 30% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
sterility
0.2 μm filtered
Quality Level
product line
BioReagent
form
liquid
feed ratio
37.5:1
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Los geles de poliacrilamida se preparan utilizando acrilamida y bisacrilamida, donde la bisacrilamida es un agente reticulante. Por otro lado, la acrilamida es un monómero hidrosoluble que contribuye a la formación de un gel insoluble estable y transparente.
Application
Estas disoluciones de acrilamida/bisacrilamida al 30% (p/p) están disponibles en las proporciones más habituales para electroforesis de proteínas y ácidos nucleicos. La concentración se basa en el peso total de la acrilamida y la bisacrilamida.
La acrilamida/bisacrilamida, disolución al 30%, se ha utilizado:
  • en la preparación del gel de poliacrilamida para experimentos de fotoblanqueo
  • como constituyente en la preparación de la disolución precursora del gel y la disolución precursora de microgel con gradiente de poro
  • en la preparación de geles de poliacrilamida durante los análisis de inmunoelectrotransferencia
Preparation Note
Disolución preparada a partir de acrilamida y bisacrilamida de calidad para electroforesis en agua ultrapura.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A3574A9926A3449
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis
feed ratio
37.5:1
feed ratio
29:1
feed ratio
19:1
feed ratio
19:1
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Instructions
Light-dependent degradation of PIF3 by SCFEBF1/2 promotes a photomorphogenic response in Arabidopsis
Dong J, et al.
Current Biology, 27(16), 2420-2430 (2017)
Single cell--resolution western blotting
Kang CC, et al.
Nature Protocols, 11(8), 1508-1508 (2016)
Chi-Chih Kang et al.
Analytical chemistry, 86(20), 10429-10436 (2014-09-17)
Intratumor heterogeneity remains a major obstacle to effective cancer therapy and personalized medicine. Current understanding points to differential therapeutic response among subpopulations of tumor cells as a key challenge to successful treatment. To advance our understanding of how this heterogeneity
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A3699-100ML04061833367827
A3699-5X100ML04061838254634
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review