Saltar a
A3574
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
Sinónimos:
30% Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Polyacrylamide solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 296,00
5 x 100 mL
Envío estimado HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 565,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
US$ 296,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Acrilamida/bisacrilamida, al 30% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
feed ratio
29:1
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for electrophoresis
foreign activity
Protease, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Los geles de poliacrilamida se preparan utilizando acrilamida y bisacrilamida, donde la bisacrilamida es un agente reticulante. Por otro lado, la acrilamida es un monómero hidrosoluble que contribuye a la formación de un gel insoluble estable y transparente.
Application
Estas disoluciones de acrilamida/bisacrilamida al 30% (p/p) están disponibles en las proporciones más habituales para electroforesis de proteínas y ácidos nucleicos. La concentración se basa en el peso total de la acrilamida y la bisacrilamida.
La acrilamida/bisacrilamida, disolución al 30%, se ha utilizado como constituyente en la preparación del gel de apilamiento al 4% y el gel de resolución al 10% durante la electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfatosódico (SDS-PAGE). También se ha utilizado como precursor para la fabricación de cubiertas de poliacrilamida mediante métodos de fotopatronado.
Preparation Note
Disolución preparada a partir de acrilamida y bisacrilamida de calidad para electroforesis en agua ultrapura.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A9926A3553A3699
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
description
suitable for electrophoresis, ≥99% (HPLC), powder
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
suitable for electrophoresis
feed ratio
29:1
feed ratio
19:1
feed ratio
-
feed ratio
37.5:1
foreign activity
Protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf