Saltar a
A3179
Differentiation Solution
Sinónimos:
Acid Alcohol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 L
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 57,80
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
US$ 57,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Level
shelf life
40 mo.
color
colorless
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Acidified alcohol solution for the differentiation of regressive hematoxylin stains.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EX0281NIST2899ANIST2897A
color
colorless
color
colorless
color
-
color
-
form
solution
form
liquid
form
-
form
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
environmental
shelf life
40 mo.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
77.0 °F
flash_point_c
25 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Radoslaw Junka et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 113, 110981-110981 (2020-06-04)
Bone tissue engineering aims to alleviate the shortage of available autograft material and the biological/mechanical incompatibility of allografts through fabrication of bioactive synthetic bone graft substitutes. However, these substitute grafting materials have insufficient biological potency that limits their clinical efficacy
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A3179-1L04061838203618
Questions
  1. Is this solution ready to use or has to be diluted before use?
    1 answer
    1. These products are ready-to-use. No dilution is required.