NIST2899A
Ethanol solution
NIST® SRM® 2899a, nominal 25% by mass
Sinónimos:
Ethyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
concentración
(nominal mass fraction 25%)
técnicas
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
SRM 2899A_cert
SRM 2899A_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- Standard reference material Ethanol solution is primarily intended for calibrating instruments and techniques used in the determination of ethanol in breath.
- The NIST-certified mass fraction values of ethanol are traceable to the SI derived unit of mass fraction and are expressed as a percentage.
- Expiration Details and instructions for handling, storage and use are provided on the NIST certificate.
Otras notas
Ethanol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)