Saltar a
A3144
Azometina H monosodium salt hydrate
~95%
Sinónimos:
Ácido 4-hidroxi-5-(2-hidroxibencilidenoamino)-naftaleno-2,7-disulfónico monosodium salt hydrate, Ácido 4-hidroxi-5-(salicilidenoamino)-2,7-naftalenodisulfónico monosodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 521,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.820,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12NNaO8S2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
445.40 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4100175
Assay:
~95%
Form:
powder
US$ 521,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~95%
Quality Level
form
powder
solubility
1 M NaOH: 49.00-51.00 mg/mL, yellow to orange
λmax
340-344 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
InChI key
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
General description
Azomethine-H is used as a color development agent. It is used for the determination of boron, mainly in soil samples.
Application
Azomethine-H monosodium salt hydrate has been used for the colorimetric determination of boron in soil and plants.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
11635P0564479775
assay
~95%
assay
-
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
1 M NaOH: 49.00-51.00 mg/mL, yellow to orange
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
On-line generation and hydrolysis of methyl borate for the spectrophotometric determination of boron in soil and plants with azomethine-H.
Carrero P, et al.
Talanta, 68, 374-374 (2005)
Jones JB
Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis (2001)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A3144-25G04061835345755
A3144-1G04061826112366
A3144-5G04061835345762