Saltar a
11635
Azometina H monosodium salt hydrate
solid, suitable for UV/Vis spectroscopy, p.a.
Azomethine-H monosodium salt hydrate
Sinónimos:
Ácido 4-hidroxi-5-(2-hidroxibencilidenoamino)-naftaleno-2,7-disulfónico monosodium salt hydrate, Ácido 4-hidroxi-5-(salicilidenoamino)-2,7-naftalenodisulfónico monosodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12NNaO8S2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
445.40 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4100175
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Azometina H monosodium salt hydrate, p.a.
grade
p.a.
Quality Segment
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
functional group
imine, sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
InChI key
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
Application
La sal monosódica hidratada de azometina-H es un agente formador de complejos utilizado para determinar la concentración de boro en disoluciones acuosas por el método colorimétrico.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A3144219517178268
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
functional group
imine, sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review