Saltar a
A1757
6-Azauracil
≥98%, powder
Sinónimos:
6-AU, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione, 3,5-Dihydroxy-1,2,4-triazine, 6-Aza-2,4-dihydroxypyrimidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 125,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
113.07
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
207-318-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
116472
Assay:
≥98%
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
US$ 125,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
6-Azauracil, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
274-275 °C (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
SMILES string
O=C1NN=CC(=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Azauracil has been used as a transcriptional inhibitor to study its effects on the deletion of termination and polyadenylation protein (Tpa1) and Mag1 on cell viability.[1] It has also been used as an orotidine-5′-monophosphate decarboxylase (OMPdecase) inhibitor in minimal media for determining the OMPdecase activity.
Biochem/physiol Actions
6-Azauracil (6-AU) is a pyrimidine analog of uracil and exhibits antitumor activity. It inhibits the growth of various microorganisms by depleting intracellular guanosine triphosphate (GTP) and uridine triphosphate (UTP) nucleotide pools.[2]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A1882O28758.41156
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98.0% (acidimetric)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
mp
274-275 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
mp
-
mp
274-275 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Azauracil
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)