Documentos clave
8.41156
Sigma-Aldrich
6-Azauracil
for synthesis
Sinónimos:
6-Azauracil, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
113.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
207-318-0
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
powder
mp
274-275 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[nH]1nc[c]([nH][c]1=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
Clave InChI
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 275 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable