Saltar a
90768
Micro particles based on polystyrene
size: 150 μm
Sinónimos:
Latex beads from PS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 695,00
10 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.030,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.25
MDL number:
US$ 695,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
150 μm std dev <4.5 μm
density
1.05 g/cm3
Application
Micro particles based on polystyrene has been used in increments to simulate nucleation events for crystallization.
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
194295067572986
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
particle size
150 μm std dev <4.5 μm
particle size
250 μm std dev <6.5 μm
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Interpretation of focused beam reflectance measurement (FBRM) data via simulated crystallization
Yu ZQ, et al.
Organic Process Research & Development, 12(4), 646-654 (2008)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
90768-10ML04061838244413
90768-5ML04061838244420