Saltar a
19429
Micro particles based on polystyrene
size: 250 μm
Sinónimos:
Latex beads from PS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 392,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.25
MDL number:
US$ 392,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
250 μm std dev <6.5 μm
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
506756598472986
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
particle size
250 μm std dev <6.5 μm
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
800 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)