Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 138,00 | |
| 500 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 543,00 |
Acerca de este artículo
US$ 138,00
product line
BioXtra
Quality Level
form
liquid
concentration
1 M in H2O
refractive index
n20/D 1.360
pH
2.9-3.1 (25 °C)
density
1.05 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| concentration 1 M in H2O | concentration 0.95-1.05 M | concentration ~1.0 M in H2O | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line BioUltra |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| density 1.05 g/mL at 20 °C | density 1.045-1.600 g/mL at 20 °C | density 1.018 g/mL at 20 °C | density 1.05 g/mL at 20 °C |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 90362-500ML | 04061838254542 |
| 90362-100ML | 04061838254535 |