41573
Trizma® hydrochloride buffer solution
BioUltra, for molecular biology, pH 7.2
Sinónimos:
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride buffer solution
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Línea del producto
BioUltra
Formulario
liquid
impurezas
DNases, RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
proteases, phosphatases, none detected
pH
7.2±0.1 (25)
densidad
1.05 g/mL at 20 °C
trazas de catión
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.04
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
cadena SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?